Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
M.W. 35.000-37.000.
Rekombinowany ludzki czynnik tkankowy apo wyrażany w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusów. Białko powierzchniowe komórek śródbłonka i monocytów biorące udział w krzepnięciu i stanach zapalnych. Pierwotny komórkowy inicjator kaskady proteaz krzepnięcia. Działa jako receptor i kofaktor dla czynników krzepnięcia VII i VIIa. Wymaga lipidacji do testów krzepnięcia lub innych czynności funkcjonalnych.
Physical form
Ciało stałe liofilizowane z 200 mM mannitolu, 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 0,01% CHAPS, pH 8,0.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C).
Rozpuścić w 1 ml destylowanego H₂O
Other Notes
Wildgoose, P., et al. 1993. Biochemistry 32, 114.
Neuenschwander, PF., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21489.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Morrissey, J., et al. 1991. Thrombosis Res.52, 247.
Drake, T.A., et al. 1989. J. Cell Biol.109, 389.
Bach, R., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 8324.
Neuenschwander, PF., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21489.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Morrissey, J., et al. 1991. Thrombosis Res.52, 247.
Drake, T.A., et al. 1989. J. Cell Biol.109, 389.
Bach, R., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 8324.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 612151-25UG | 04055977187731 |