Kluczowe dokumenty
5A10TT1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Opticap® XL10 Polygard®-CR 25 µm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Długość
33.5 cm (13.2 in.)
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤55 mg/capsule
macierz
Polygard®-CR
wielkość porów
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Powiązanie
Replaces: KR2501TC1
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Informacje prawne
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.