Kluczowe dokumenty
5874316024
Milli-Q
EfferSan Effervescent Tablets
For reverse osmosis (RO) membrane protection
Synonim(y):
EfferSan Effervescent Tablets (US)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Produkt 5874316024 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Formularz
tablet
skład
Active Ingredient: Sodium Dichloro-s-Triazinetrione 50%, Other Ingredient: 50%, Total 100%. Available Chlorine 31.75%
opakowanie
pkg of 24 tablets
Wysokość
10.2 cm (4 in.)
kompatybilność
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX SD
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EfferSan Effervescent Tablets (US) are chlorine tablets used in filtration devices such as water purification systems and cartridges.
Zastosowanie
EfferSan Tablets are used for research and development purposes such as biochemical research/analysis.
Cechy i korzyści
This product optimally protects reverse osmosis (RO) membranes from fouling contaminants.
Przechowywanie i stabilność
Nieużywany produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła lub otwartego ognia.
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2