Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16F3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC(C1=CN=CC=C1OC)=O)NC(C=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2C3=CC=CC=C3
General description
Biodostępny po podaniu doustnym polarny związek bez grupy karbamoilonikotynamidowej, który działa jako silny i odwracalny agonista receptora hS1P1 (EC50 = 35 nM z 96% skutecznością) ze znaczną do doskonałej selektywnością w stosunku do hS1P5 (EC50 = 4,3 µM z 58% skutecznością) i hS1P2-4 (EC50 >25 µM). Minimalnie wpływa na aktywność izozymów hERG (IC50 >10 µM) i cytochromu p450 (IC50 >30 µM dla 3A4 i 2D6) oraz wykazuje pożądaną stabilność mikrosomalną i rozpuszczalność w wodzie, Wykazano, że skutecznie zmniejsza poziom krążących limfocytów u szczurów (1 mg/kg, p.o.).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Pennington, L.D., et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 527.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 567734-10MG | 04055977190892 |