567305
SKF-86002
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive cytokine-suppressive anti-inflammatory drug (CSAID).
Synonim(y):
SKF-86002, 6-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-5-(4-pyridyl)imidazo[2,1-b]thiazole
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
(LPS)-stimulated IL-1 and TNF-α production
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Blanque, R., et al. 1997. Drugs Exp. Clin. Res. 23, 63.
Lee, J.C., et al. 1995. Nature 372, 739.
Prichett, W., et al. 1995. J. Inflamm. 45, 97.
Lee, J.C., et al. 1993. Ann. N.Y. Acad. Sci. 696, 149.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3