Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19N5OS2
Masa cząsteczkowa:
469.58
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
0.7 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek pochodna fenotiazyny, która selektywnie hamuje aktywność SirT1 (IC50 ≤2,0 µM), ale nie SirT2, SirT3 lub HCAC8 (IC50 >50 µM). Skutecznie podnosi komórkową acetylację lizyny p53 (efektywne stężenie 2 µM), chroniąc w ten sposób reszty lizyny p53 przed ubikwitynacją za pośrednictwem MDM2 bez hamowania aktywności MDM2 w kierunku deacetylowanego p53. Wykazano, że hamuje wzrost komórek nowotworowych w sposób zależny od p53 (IC50 = 2,0 i 15,7 µM, odpowiednio przeciwko komórkom HCT116p53+/+ i HCT116p53-/- ) i działa synergistycznie z Nutlin-3 (nr kat. 444143, 444151, i 444152) w blokowaniu proliferacji HCT116p53+/+ in vitro (1 µM INZ i 4 µM Nutlin-3) i indukowaniu apoptozy HCT116p53+/+ u myszy in vivo (15 mg INZ/kg/d i.p; 150 mg Nut-3/kg/12 h p.o.).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Zhang, Q., et al. 2012. EMBO Mol. Med.4, 298.
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 566332-10MG | 04055977191486 |