Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20F2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.38
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
10 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H20F2N2O4/c1-12(23-17(25)10-13-8-15(21)11-16(22)9-13)19(26)24-18(20(27)28-2)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,11-12,18H,10H2,1-2H3,(H,23,25)(H,24,26)/t12-,18-/m0/s1
InChI key
XAPDRNSTUYCSQC-SGTLLEGYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek inhibitor sekretazy γ, który hamuje wydzielanie Aβ (IC50 ~ 10 nM) przez komórki 7PA2 (linia komórkowa CHO stabilnie transfekowana APP751 zawierającym mutację V717F rodzinnej choroby Alzheimera) w sposób zależny od dawki. Wykazuje również właściwości antyagregacyjne poprzez selektywne blokowanie tworzenia dimerów i trimerów Aβ, a następnie zapobieganie wczesnej oligomeryzacji Aβ.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
γ-sekretazy Aβ₄₀ w komórkach 7PA2
γ-sekretazy Aβ₄₀ w komórkach 7PA2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Walsh, D.M., et al. 2002. Nature 416, 535.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 565777-5MG | 04055977267877 |