Kluczowe dokumenty
565761
Sigma-Aldrich
Inhibitor γ-sekretazy IV
The γ-Secretase Inhibitor IV controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
2-Naftoilo-VF-CHO, N-(2-Naftoilo)-Val-fenyloalaninal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26N2O3
Masa cząsteczkowa:
402.49
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny inhibitor γ-sekretazy. Równoważnie hamuje uwalnianie Aβx-40 (ED50 = 2,6 µM) i Aβx-42 (ED50 = 2,7 µM) w komórkach HEK293 stabilnie transfekowanych mutantami szwedzkiego białka prekursorowego amyloidu.
Działania biochem./fizjol.
ED50 = 2,6 µM dla Aβx-40
Główny cel
Aβx-40
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
2-Naphthoyl-Val-Phe-CHO
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Green, K.N., et al. 2002. J. Physiol.541.3, 1013.
Sinha, S. and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1