Merck
565610
SC-560
A cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of COX-1 (IC50 = 9 nM).
Synonim(y):
5-(4-chlorofenylo)-1-(4-metoksyfenylo)-3-trifluorometylopirazol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12F3IN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.20
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C17H12ClF3N2O/c1-24-14-8-6-13(7-9-14)23-15(10-16(22-23)17(19,20)21)11-2-4-12(18)5-3-11/h2-10H,1H3
InChI key
PQUGCKBLVKJMNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, wysoce silny i selektywny inhibitor cyklooksygenazy-1 (COX-1; IC50 = 9 nM). Hamuje cyklooksygenazę-2 (COX-2) tylko w wyższych stężeniach (IC50 = 6,3 µM).
Biochem/physiol Actions
Cel IC50: 9 nM przeciwko COX-1
Główny cel
COX-1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ostrom, R.S., et al. 2001. Am. J. Physiol. Cell Physiol.281, C524.
Smith, C.J., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 13313.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oluwatobiloba Osikoya et al.
Pharmacological research, 171, 105788-105788 (2021-07-27)
Uterine perivascular adipose tissue (PVAT) contributes to uterine blood flow regulation in pregnancy, at least in part, due to its effects on uterine artery reactivity. We tested the hypothesis that uterine PVAT modulates the balance between the contribution of nitric
Ichitaro Abe et al.
Developmental cell, 57(23), 2623-2637 (2022-12-07)
De novo beige adipocyte biogenesis involves the proliferation of progenitor cells in white adipose tissue (WAT); however, what regulates this process remains unclear. Here, we report that in mouse models but also in human tissues, WAT lipolysis-derived linoleic acid triggers
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
565610-5MG04055977267600