Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H15N3O3/c22-18(17-11-23-15-3-1-2-4-16(15)24-17)21-14-7-5-12(6-8-14)13-9-19-20-10-13/h1-10,17H,11H2,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
MCQBNMPALTYSES-UHFFFAOYSA-N
General description
Feng, Y., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 6642.
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolilokarboksyamidowy, który działa jako silny, wiążący ATP inhibitor ROCK-II (IC50 = 1,5 nM) i skutecznie hamuje fosforylację łańcucha lekkiego miozyny 2 na Thr18/Ser19 w komórkach A7r5 (IC50 = 72 nM). Wpływa na aktywność PKA, MRCK, Akt1 (IC50 = 0,186, 1,19 i 1,41 µM, odpowiednio) i enzymów CYP-450 (% inhibicji 2C9/2D6/3A4/1A2 przy 10 µM = 87/40/1/20, odpowiednio) tylko w znacznie wyższych stężeniach.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 377980-2MG | 04055977213034 |
| PHL26170-10MG | 04065274136479 |
| H5257-5MG | 04061833798027 |
| 555555-5MG | 04055977268454 |