Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana mysia R-spondyna 4 składająca się z aminokwasów 19-228 i ulegająca ekspresji w komórkach jajnika chomika chińskiego. Potrafi indukować aktywację odpowiedzi β-kateniny w teście lucyferazy przy użyciu ludzkich embrionalnych komórek nerkowych HEK293T. R-spondyna 4 jest przydatna jako pozytywny modulator sygnalizacji Wnt/β.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 5-20 ng/ml w obecności 10 ng/ml rmWnt-3a, mierzone indukcją aktywacji odpowiedzi β-kateniny w teście lucyferazy Topflash z użyciem ludzkich embrionalnych komórek nerkowych HEK293T.
Physical form
Liofilizowane z 0,2 µm sterylnie filtrowanego PBS, NaCl, EDTA, BSA.
Preparation Note
Rozpuścić do 200 µg/ml w PBS.
Other Notes
Hendrickx, M. i L. Leyns. 2008. Develop. Growth Differ.50, 229.
Ishii, Y., et al. 2008. J. Invest. Dermatol.128, 867.
Kim, K.A., et al. 2008. Mol. Biol. Cell19, 2588.
Binnerts, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci.USA104 14700.
Nam, J.S., et al. 2007. Gene Expr. Patterns7, 306.
Pemberton, T.J., et al. 2007. Dev. Dyn.236, 2245.
Bergmann, C., et al. 2006. Am. J. Hum. Genet.79, 1105.
Blaydon, D.C., et al. 2006. Nat. Genet.38, 1245.
Nam, J.S., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 13247.
Ishii, Y., et al. 2008. J. Invest. Dermatol.128, 867.
Kim, K.A., et al. 2008. Mol. Biol. Cell19, 2588.
Binnerts, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci.USA104 14700.
Nam, J.S., et al. 2007. Gene Expr. Patterns7, 306.
Pemberton, T.J., et al. 2007. Dev. Dyn.236, 2245.
Bergmann, C., et al. 2006. Am. J. Hum. Genet.79, 1105.
Blaydon, D.C., et al. 2006. Nat. Genet.38, 1245.
Nam, J.S., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 13247.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 552095-25UG | 04055977268294 |