538916
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
A cell-permeable and orally available synthetic PGE2.
Synonim(y):
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
About This Item
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
PBS, pH 7.2: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6+,13-12+/t16-,17?,19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
QAOBBBBDJSWHMU-BKSAQPBESA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Fitzgerald, J., et al. 2000. Endocrinology141, 291.
Coleman, R.A., et al. 1994. Pharmacol. Rev.46, 205.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup