Kluczowe dokumenty
5.38439
Sigma-Aldrich
RV1088
Synonim(y):
N-[4-[[4-[[[[3-(1,1-dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]amino]carbonyl]amino]-1-naphthalenyl]oxy]-2-pyridinyl]-2-methoxyacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H34N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.66
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pink-brown
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie naftalenu, który działa jako inhibitor kinazy o wąskim spektrum i zmniejsza syntezę cytokin prozapalnych w aktywowanych przez LPS pierwotnych ludzkich makrofagach (IC50 = 0.63 i 1,66 nM dla TNFα i IL-6), monocytach (IC50 = 0,97, 1,1 i 1,32 nM dla TNFα, IL-6 i IL-8) i fibroblastach maziowych (5,45 i 1,61 nM dla IL-6 i IL-8). Wykazano, że jednocześnie hamuje aktywność p38α, p38γ i Src (c-Src i Hck oraz Syk). Zgłaszano również, że hamuje indukowane antygenem uwalnianie beta-Hex, LTC4 i PGD2 (IC50 = odpowiednio 18, 11 i 21 nM) w komórkach tucznych pochodzących z krwi pępowinowej.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 5,45 nM, 1,61 nM odpowiednio dla hamowania IL-6, IL-8 w aktywowanych fibroblastach maziowych reumatoidalnego zapalenia stawów.
Główny cel
p-38α, p38γ, c-Src, Hck i SyK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
To, W. S., et al. 2015. Br. J. Pharmacol.172, 3805.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3