Kluczowe dokumenty
5.38356
Sigma-Aldrich
SRPIN803
Synonim(y):
6-(4-hydroksy-3-metoksybenzylideno)-5-imino-2-(trifluorometylo)-5H-[1,3,4]tiadiazolo[3,2-a]pirymidyn-7(6H)-on, SRPK1 Inhibitor II, Casein Kinase II Inhibitor XIII
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9F3N4O3S
Masa cząsteczkowa:
370.31
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, biodostępny, nietoksyczny związek na bazie tiadiazolopirymidynonu, który działa jako silny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP podwójny inhibitor CK2 i SRPK1 (IC50 = odpowiednio 0,2 i 2,4 µM). Wykazuje doskonałą selektywność w panelu 306 kinaz (% inhibicji przy 10 µM = 82,5, 70,9, 59,9 i 13,7 odpowiednio dla CK2α1/β, CK2α2/β, SRPK1 i SRPK2). Synergistycznie hamuje produkcję VEGF w sposób zależny od czasu i dawki oraz obniża ekspresję kilku genów angiogenezy (10 µM w komórkach ARPE-19). Wykazano, że jest wysoce skuteczny niż SRPIN340 (nr kat. 504293) i znacząco hamuje neowaskularyzację naczyniówkową w mysim modelu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (wstrzyknięcie do ciała szklistego lub podanie miejscowe).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 0,2 i 2,4 &micro
Główny cel
CK2, SRPK1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Morooka, S., et al. 2015. Mol. Pharmacol.88, 316.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3