Merck
5.38299
M2I-1
Synonim(y):
5-(4-(diizobutyloamino)-3-nitrobenzylideno)-2-tioksodihydro-4,6(1H,5H)-pirymidynodion, 5-(4-(diizobutyloamino)-3-nitrobenzylideno)-2-tioksodihydropirymidyn-4,6(1H,5H)-dion, Mad2Inhibitor-1, 5-(4-(diizobutyloamino)-3-nitrobenzylideno)-2-tioksodihydro-4,6(1H,5H)-pirymidynodion, 5-(4-(diizobutyloamino)-3-nitrobenzylideno)-2-tioksodihydropirymidyn-4,6(1H,5H)-dion, Mad 2 Inhibitor- 1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N4O4S
Masa cząsteczkowa:
404.48
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek nitrobenzylidenotiobarbituranowy, który bezpośrednio celuje w hydrofobowy rdzeń Mad2 i selektywnie zakłóca tworzenie kompleksu Mad2-Cdc20. Wykazano, że zależnie od dawki hamuje interakcję Mad2 z peptydem wiążącym Mad2 (Mbp1; IC50 ~ 10,0 µM i Kd = 200 nM). Sugeruje się, że kowalencyjnie modyfikuje Mad2-Cys149 poprzez odwracalne tworzenie adduktów Michaela. Znacząco skraca czas trwania mitozy w komórkach HeLa traktowanych paklitakselem (0,5 µM; nr kat. 580555) (25 µM M2I-1) i upośledza funkcję punktu kontrolnego montażu wrzeciona mitotycznego (SAC).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Mad2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kastl, J., et al. 2015. ACS Chem. Biol.10, 1661.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
538299000104054839119453