Przejdź do
5.33718
Inhibitor sygnalizacji NOD2 II, GSK717
Synonim(y):
N-(2-(1-(2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yloamino)-2-oksoetylo)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylo)etylo)-N-metylobenzamid, inhibitor sygnalizacji oligomeryzacji domeny 2 wiążący nukleotydy II, inhibitor sygnalizacji za pośrednictwem MDP/NOD2, GSK 717
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.55
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek benzimidazolodiamidowy, który działa jako silny, selektywny, odwracalny i indukowany przez dipeptyd muramylowy (MDP) inhibitor sygnalizacji NOD2 (MDP / domena oligomeryzacji wiążąca nukleotydy 2) (IC50 = 400 nM dla stymulowanego przez MDP wydzielania IL-8 w komórkach HEK293 / HNOD2). Nie wpływa na odpowiedzi za pośrednictwem NOD1, TNFR1 lub TLR-2. Wykazano również, że zmniejsza synergię między NOD2 i TLR2. Zmniejsza stymulowane przez MDP uwalnianie IL-8, IL-6, IL-1β i TNFα w pierwotnych ludzkich monocytach (~5 µM), ale nie wpływa na stymulowane przez Pam2CSK4 uwalnianie IL-8. Ze względu na brak typowej pętli aktywacyjnej / motywu wiążącego zawias jest mało prawdopodobne, aby działał jako inhibitor kinazy. Inhibitor NOD1, Nodinitib-1 (>Cat. No. 488004) jest również dostępny.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 400 nM dla stymulowanego przez MDP wydzielania IL-8 w komórkach HEK293/hNOD2
Główny cel
NOD2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rickard, D.J., et al. 2013. PLoS ONE.D408, e69619.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.063065.300325.30758
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c