Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H36N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.60
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Inhibitor IKKε/TBK1 II, MRT67307,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
amber
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCOCC5)Cc1cc(ccc1)Nc2nc(c(cn2)C4CC4)NCCCNC(=O)C3CCC3
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
InChI key
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog BX795 (>Cat. No. 204001), który działa jako silny, ATP-kompetytywny i odwracalny podwójny inhibitor kinazy TBK1/IKKε (IC50 = odpowiednio 19 i 160 nM) z doskonałą selektywnością w stosunku do IKKα i IKKβ (IC50 >10 µM). Oddziałuje z interfejsem dimeru kinazy TBK1 i stabilizuje nieaktywną konformację DFG-out. Blokuje również aktywność MARK (białko związane z mikrotubulami (MAP) - kinaza regulująca powinowactwo do mikrotubul) 1, 2, 3 i 4 (IC50 = odpowiednio 27, 52, 36 i 41 nM), SIK2 (IC50 = 67 nM) oraz Aurora B, JAK2 i MLK1,3 (> ponad 90% inhibicji przy 1 µM) w panelu 108 kinaz. Zwiększa stymulowaną przez TNF-α transkrypcję genów zależną od NF-κB w makrofagach typu dzikiego i zwiększa transkrypcję genów zależną od CREB poprzez promowanie defosforylacji koaktywatora transkrypcji regulowanego przez CREB (CRTC3). Wykazano, że wspomaga stymulowaną przez TLR produkcję cytokin przeciwzapalnych w makrofagach, jednocześnie hamując wydzielanie cytokin prozapalnych. W odpowiedzi na bodźce prozapalne, wstępne traktowanie BX795 silnie hamuje aktywację JNK i p38α, podczas gdy MRT67307 nie wykazuje takich efektów poza celem.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody i soli.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody i soli.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
IKKe, MARK, SIK
IKKe, MARK, SIK
Główny cel
Interfejs dimeru kinazy TBK1
Interfejs dimeru kinazy TBK1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Bruni, D., et al. 2013. J. Immunol.190, 2844.
Tu, D., et al. Cell Reports3, 747.
Larabi, A., et al. Cell Reports3, 734.
Clark, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 16986.
Clark, K., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 17093.
Clark, K., et al. 2011. Biochem. J.434, 93.
Tu, D., et al. Cell Reports3, 747.
Larabi, A., et al. Cell Reports3, 734.
Clark, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 16986.
Clark, K., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 17093.
Clark, K., et al. 2011. Biochem. J.434, 93.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c