Merck
5.30032
Induktor sygnalizacji Nedd4/Rsp5, NAB2
Synonim(y):
N-(2-chlorobenzylo)-1-(2,5-dimetylofenylo)-1H-benzo[d]imidazolo-5-karboksyamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=C(C=C1)C)N2C=NC3=C2C=CC(=C3)C(=O)NCC4=CC=CC=C4Cl
InChI key
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek N-arylobenzimidazolu (NAB), który chroni przed toksycznością α-synukleiny (α-syn) w drożdżach (0,625 do 10 µM), ludzkich neuronach dopaminergicznych C. elegans z ekspresją α-syn (10 µM), ludzkich neuronach DA szczura z ekspresją A53T α-syn (0. 1 µM), a także w neuronach pochodzących od pacjentów z chorobą Parkinsona z ekspresją AT53T α-syn lub α-syn (0. 1 µM).1 µM), a także w neuronach pochodzących od pacjentów z chorobą Parkinsona niosących AT53T α-syn lub triplikację α-syn (5 do 40 µM) poprzez przywrócenie zdarzeń związanych z przemieszczaniem zależnym od ligazy E3 Nedd4 (ssaki)/Rsp5 (drożdże), zmniejszając stres nitrozacyjny i stres ER wywołany przez α-syn bez wpływu na komórkowy poziom α-syn lub aktywność ligazy Nedd4/Rsp5.
Związek przepuszczalny dla komórek, który chroni przed toksycznością alfa-synukleiny.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Tardiff, D.F., et al. 2013. Science342, 979.
Chung, C.Y., et al. 2013. Science342, 983.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NAB2 jest umiarkowanie hydrofobowy (clogP ~5.2) i może wytrącać się z roztworu, jeśli zostanie dodany bezpośrednio do hodowli komórkowej lub pożywki drożdżowej. Należy zatem zachować ostrożność, aby zoptymalizować rozpuszczalność i zabezpieczyć się przed fałszywie ujemnymi wynikami spowodowanymi nieodwracalnym wytrąceniem związku. Szczegółowe informacje można znaleźć w zalecanych warunkach reakcji powyżej.
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c