Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23ClN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
Assay:
≥92% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥92% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
InChI key
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Niecytotoksyczny związek morfolinyl-cykloheksylobenzenosulfonamidowy, który działa jako selektywny agonista kanału TRPML3 (EC50 = 873 nM w komórkach HEK293 transfekowanych hTRPML3-YPF). Wykazuje znacznie słabszą aktywność agonistyczną wobec kanału TRPML2 (54,5% przy 10 µM) i jest nieaktywny wobec hTRPML1, hTRPM2, mTRPV2, hTRPC3, drTRPN1 i hTRPA1 (~10 µM). Wiąże się również z receptorem sigma-1 w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 31 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
TRPML3
TRPML3
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Antolin, A.A., i Mestres, J. 2015. ACS Chem. Biol.10, 395.
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5335740001 | 04055977287011 |