Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28BrN3O · xHBr
Masa cząsteczkowa:
454.40 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
9.7 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
orange
solubility
water: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalna dla komórek indolowa sól izochinolinowa, która wiąże się z rozszerzonym powtórzeniem (r(GGGCC)exp (Kd = 9,7 µM) z umiarkowaną selektywnością. Wiązanie to zależy od siły jonowej i wydaje się być znacznie słabsze w obecności Na+ i K+. Hamuje translację związaną z powtórzeniami nie-ATG (RAN) i tworzenie ognisk w komórkach HEK293 z ekspresją r(GGGGCC)66 oraz zmniejsza poziomy białek poli(GP) i poli(GA) (10% przy 25 µM; 47% przy do 100 µM). Wykazano również, że hamuje translację RAN i tworzenie ognisk w iNeuronach C9ORF72+ z ekspresją (GGGGCC)exp (~ 2 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
(r(GGGGCC)exp
(r(GGGGCC)exp
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól HBr.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Su, Z., et al. 2014. Neuron.83, 1043.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5331620001 | 04055977281477 |