5.32729
RIP1 Kinase Inhibitor III
Synonim(y):
1-(4-(4-aminofuro[2,3-d]pirymidyn-5-ylo)fenylo)-3-(2-fluoro-5-(trifluorometylo)fenylo)mocznik, RIP1 Inhibitor III, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor III
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light orange
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
RIP1 Kinase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3