Przejdź do
5.31091
Inhibitor Porcn IV, LGK974
Synonim(y):
2-(2ʹ,3-dimetylo-2,4ʹ-bipirydyn-5-ylo)-N-(5-(pirazyno-2-ylo)pirydyn-2-ylo)acetamid, inhibitor szlaku Wnt XXIII, LGK-974
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3ncc(cc3)c4nccnc4)C(=O)Cc1cnc(c(c1)C)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C23H20N6O/c1-15-9-17(12-28-23(15)18-5-6-25-16(2)10-18)11-22(30)29-21-4-3-19(13-27-21)20-14-24-7-8-26-20/h3-10,12-14H,11H2,1-2H3,(H,27,29,30)
InChI key
XXYGTCZJJLTAGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog strukturalny C59 (nr kat. 500496), który silnie hamuje wydzielanie Wnt z komórek L transfektantów Wnt1/2/3/3a/6/7a/9a (IC<sub>50</sub> od 50 pM do 1,1 nM) poprzez bezpośrednią interakcję powinowactwa z Porcupine (Porcn), ale nie z Wntless. Wykazano, że hamuje proliferację linii raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) HN30 (IC<sub>50</sub> = 0,3 nM), ale nie 293T, nawet przy wysokim stężeniu 20 µM. U myszy i szczurów otrzymujących terapeutyczne dawki doustne LGK974 (do 5 mg/10 ml/kg/d) obserwuje się opóźnione tłumienie sygnalizacji Wnt w tkance (maksymalne zahamowanie 7 do 10 godzin po podaniu) z powodu wcześniej istniejącego Wnt w tkance, a następnie pełne przywrócenie sygnalizacji Wnt w tkance po 24 godzinach od usunięcia leku. Wykazano, że okresowy dzienny cykl hamowania / odzyskiwania powoduje regresję guza u myszy i szczurów, jednocześnie umożliwiając normalną homeostazę tkanek zależną od sygnalizacji Wnt. Zgłoszono, że przedawkowanie powoduje utratę nabłonka jelitowego u szczurów otrzymujących 14 kolejnych dziennych dawek doustnych 20 mg/kg.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Porcupine
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Liu, J., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 20224.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.049075.004965.33717
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)