Merck
5.30729
Inhibitor AAA-ATPazy Drg1, diazaboryna
Synonim(y):
2-tosylobenzo[d][1,2,3]diazaborinin-1(2H)-ol, inhibitor biogenezy rybosomów, diazaborina, inhibitor Drg1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13BN2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
26 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pochodna diazaboriny o właściwościach przeciwbakteryjnych wobec szerokiego zakresu bakterii Gram-ujemnych. Wykazano, że celuje w zależną od NAD(P)H reduktazę enoiloacylowego białka nośnikowego (ENR), co skutkuje hamowaniem bakteryjnej syntazy kwasów tłuszczowych. Blokuje dojrzewanie rybosomalnego RNA dla dużej podjednostki rybosomalnej 60S w komórkach drożdży poprzez wiązanie się z domeną D2 AAA-ATPazy Drg1 (Ki = 26 µM), co skutkuje zmniejszoną hydrolizą ATP i uwalnianiem Rip24 z cząsteczek pre-60S.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
AAA-ATPaza Drg1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Loibl, M., et al. 2014. J. Biol. Chem. 289, 3913.
Pertschy B., et al. 2004. Mol. Cell. Biol. 24, 6476.
Baldock, C. et al. 1998. Biochem. Pharmacol. 55, 1541.
Grassberger M., et al. 1984. J Med Chem.27, 947.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
530729000104055977260458