Przejdź do
5.30650
Substrat lucyferazy, CycLuc1
Synonim(y):
Kwas 2-(6,7-dihydro-5h-tiazolo[4,5-f]indol-2-ylo)-4,5-dihydrotiazolo-4-karboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O2S2
Masa cząsteczkowa:
305.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Syntetyczna cykliczna lucyferyna alkiloaminowa, która wykazuje właściwości lepsze od D-lucyferyny. Wiąże się z lucyferazą z wyższym powinowactwem i emituje około 5,7 razy więcej światła niż aminolucyferyna i 3,2 razy więcej światła niż D-lucyferyna. Jego doskonała wydajność świetlna jest utrzymywana w szerokim zakresie (1-100 µM). Wykazano, że łatwo przekracza barierę krew-mózg u myszy i zapewnia znacznie lepsze nieinwazyjne obrazowanie bioluminescencyjne (BLI) mózgu przy niższej dawce w porównaniu z D-lucyferyną. Daje około 10-krotnie wyższy sygnał bioluminescencyjny niż D-lucyferyna, gdy komórki raka piersi 4T1 wyrażające lucyferazę Luc2 są wszczepiane do poduszeczek tłuszczowych sutka myszy BABL/c. Szybki (4-5 min), długotrwały i stały pik sygnału obserwuje się po dożylnym wstrzyknięciu CycLuc1 u myszy.
Application
Substrat lucyferazy, CycLuc1 został użyty do transfekcji komórek HEK293 w celu zbadania hamowania wewnątrzkomórkowej krystalizacji lucyferazy przez D-lucyferynę i jej syntetyczne analogi.[1]
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Luciferase
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB3256-IL9504SRE0045
assay
≥94% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c