Kluczowe dokumenty
5.30615
Sigma-Aldrich
Aktywator sygnalizacji GFRα/RET, XIB-4035
Synonim(y):
( E)-N⁴-(7-chloro-2-(2-chlorostyrylo)chinolin-4-ylo)-N¹,N¹-dietylopentano-1,4-diamina, N-(7-chloro-2-(2-(2-chlorofenylo)winylo)-4-chinolinylo)-N-(4-(dietyloamino)-1-metylobutylo)amina, XIB 4035
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31Cl2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.45
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
Klucz InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek chlorostyrylochinolinylobutyloaminowy, który, jak wykazano, konkurencyjnie wiąże się z receptorem α1 (GFRα1) z rodziny czynnika neurotroficznego pochodzenia glejowego (GDNF) i działa jako agonista (IC50 = 10,4 µM dla wiązania 125I-GDNFw komórkach Neuro-2A) oraz indukuje autofosforylację białka RET. Wywołuje wzrost neurytów w komórkach Neuro-2A w sposób zależny od dawki. Jednak niektóre z ostatnich badań zakwestionowały jego agonistyczny charakter i zasugerowały, że działa on jako pozytywny modulator indukowanej ligandem sygnalizacji GFRα/RET i przedłuża indukowaną GDNF fosforylację RET. Wykazano, że jest skuteczny w leczeniu neuropatii małych włókien spowodowanej dysfunkcją niemielinizujących komórek Schwanna w mysich modelach cukrzycowych, prowadząc do poprawy termonepcji. Nie wydaje się być toksyczny do ~100 µM.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Cel główny
GFRα1
Docelowe IC50: 10,4 µM dla wiązania ¹²⁵I-GDNF w komórkach Neuro-2A
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hedstrom, K.L., et al. 2014. Proc. Natl. Acad. Sci. USA111, 2325.
Tokugawa, K., et al. 2003. Neurochem. Int.42, 81.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3