Kluczowe dokumenty
5.30588
Sigma-Aldrich
Inhibitor ubikwitynacji IκB, GS143
Synonim(y):
Kwas 4-(3-benzylo-4-(5-(2-fluorofenylo)-furan-2-ylo)metyleno)-5-okso-4,5-dihydropirazol-1-ylo)-benzoesowy, kwas 4-(3-benzylo-4-((5-(2-fluorofenylo)furan-2-ylo)metyleno)-5-okso-4,5-dihydro-1H-pirazol-1-ylo)benzoesowy, GS 143
Wybierz wielkość
10 MG
995,00 zł
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
995,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H19FN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
995,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark red
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1=CC=C(C=C1)CC2=NN(C(=O)C2=CC3=CC=C(O3)C4=CC=CC=C4F)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek trójpodstawiony kwas okso-dihydropirazolilo-benzoesowy, który selektywnie hamuje ubikwitynację fosforylowanego IκBα za pośrednictwem kompleksu ligazy E3 SCFβTrCP1(IC50 = 5.2 µM), wykazując niewielką siłę hamującą fosforylację IκBα katalizowaną przez IKKβ, ubikwitynację p53 za pośrednictwem MDM2 lub aktywność proteazową katepsyny B, chymotrypsyny, proteasomu 20S i 26S (IC50 > 100 µM). Zablokowanie komórkowej degradacji IκBα przez leczenie GS143 (całkowite zahamowanie degradacji indukowanej TNFα przy 30-minutowym wstępnym traktowaniu 20 µM leku w hodowlach HeLa S3 i HT29) skutecznie hamuje transkrypcję NF-κB stymulowaną TNFα i LPS w hodowlach HEK293, HT-29 i THP-1 (IC50 od 2,1 do 10,5 µM). Podanie donosowe (32 µg/20 µL/mysz) wśród myszy uczulonych na OVA na 2 godziny przed prowokacją OVA przez inhalację znacznie tłumi indukowaną prowokacją OVA aktywację NF-κB w tkance płucnej (>90% zahamowanie aktywności wiązania DNA jądrowego NF-κB p65 2 godziny po prowokacji) i zapalenie dróg oddechowych (> 80% zmniejszenie liczby eozynofili i limfocytów w BALF 48 godzin po prowokacji) in vivo. GS143 najprawdopodobniej zapobiega interakcji SCFβTrCP1 z fosforylowanym IκBα bez bezpośredniego hamowania aktywności ligazy E3 SCFβTrCP1, ponieważ w komórkach HeLa S3 nie obserwuje się widocznej akumulacji innego znanego substratu SCFβTrCP1 β-kateniny po leczeniu GS143 (do 20 µM przez 3 godziny).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
fosforylowany IκBα
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hirose, K., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.374, 507.
Nakajima, H., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.368, 1007.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3