Przepuszczalny dla komórek, biodostępny doustnie związek dihydrochinolinokarboksyamidowy, który działa jako potencjator regulatora przewodnictwa przezbłonowego mukowiscydozy (CFTR) poprzez bezpośrednie wiązanie z formami mutantów WT i G551D w sposób allosteryczny i odwracalny (~ 10 µM) oraz zwiększa prawdopodobieństwo otwarcia w celu przywrócenia funkcji płuc. Zwiększa aktywność bramkowania, w której pośredniczy sygnalizacja cAMP/PKA, zarówno mutantów WT, jak i G551D, a jego aktywność wzmacniająca zależy od stanu fosforylacji CFTR. Nie konkuruje o wiązanie z kanonicznym miejscem katalitycznym wiążącym ATP; ale szybkość przepływu przez CFTR wzrasta 1,5 do 2 razy, gdy stężenia ATP są zwiększone. Wykazano, że zwiększa wydzielanie Cl- około 10-krotnie w hodowanych ludzkich epeteliach oskrzelowych CF (HBE) niosących mutacje G551D/F508del i zwiększa stymulowany forskoliną prąd przezbłonowy (IT; EC50 = 236 nM) znacznie skuteczniej niż genisteina (EC50 = 16 µM). Wykazuje korzystne właściwości farmakokinetyczne z t1/2= 12 h.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel WT i zmutowane formy G551D CFTR na powierzchni komórki
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Namkung, W., et al. 2013. Mol. Pharmacol.84, 384. Eckford, P.D.W., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 36639.
Van Goor, F., et al 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 18825.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c