Merck
528822
Inhibitor PARP XII
The PARP Inhibitor XII, also referenced under CAS 489457-67-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
3-(4-chlorofenylo)chinoksalino-5-karboksyamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(nc2)cccc3C(=O)N
InChI
1S/C15H10ClN3O/c16-10-6-4-9(5-7-10)13-8-18-12-3-1-2-11(15(17)20)14(12)19-13/h1-8H,(H2,17,20)
InChI key
FLYGLPYJEQPCFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny inhibitor PARP na bazie chinoksaliny o ~5-krotnej selektywności wobec PARP-2 w porównaniu z PARP-1 (IC50 = odpowiednio 7 i 33 nM). Zgłaszano, że przenika przez mózg i wykazuje dobrą farmakokinetykę.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Ishida, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 1378.
Iwashita, A., et al. 2005. FEBS Lett.579, 1389.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c