528120
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem
A perylene-based ligand that potently inhibits human telomerase by binding to G-quadruplex DNA.
Synonim(y):
PIPER - CAS 213416-70-7 - Calbiochem, N,Nʹ- bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV, N,Nʹ-bis[2-(1-Piperidino)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic Diimide, Telomerase Inhibitor IV
About This Item
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark purple
rozpuszczalność
5% acetic acid: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
human telomerase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Fedoroff, O.Y., et al. 1998. Biochemistry 37, 12367.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3