527460
PhosphoDetect Anti-PKR (pThr⁴⁵¹) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase, Phospho-Specific (Thr⁴⁵¹)
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr451)
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (see comments)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
IFNγ-stimulated HeLa cells.
Inne uwagi
Srivastava, S.P., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 2416.
Clemens, M.J. 1997. Int. J. Biochem. Cell Biol.29, 945.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2