Merck
524739
Fosfodiesteraza 10A2, His-Tag®, ludzka, rekombinowana, S. frugiperda
Synonim(y):
PDE10A2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.25 U/μL
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥0.25 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka fosfodiesterdaza 10A2 o pełnej długości (nr akcesyjny 10A2) połączona na N-końcu z sekwencjąHis-Tag7reg i wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusów. Dostarczany jako częściowo oczyszczony preparat katalitycznie aktywnego enzymu.
Physical form
W buforze RIPA (150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1% NP-40), pH 8,3.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do przekształcenia 1 µmol cAMP w AMP na minutę w temperaturze 30°C, pH 7,5.
Kotera, J., et. al. 2004. J. Biol. Chem.279, 4366.
Fujishige K., et. al. 1999. Eur. J. Biochem.266, 1118.
Kotera, J., et. al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.261, 551.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
524739-10U04055977197723