521238
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor
The PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor controls the biological activity of PDGFRβ/RAF Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PDGFRβ/RAF Kinase Inhibitor, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXII, 6-(4-(5-(3-(Trifluoromethyl)phenylamino)-4 H-1,2,4-triazol-3-yl)phenoxy)-2-(methylthio)pyrimidin-4-amine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=CC(OC2=CC=C(C3=NN=C(NC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)N3)C=C2)=NC(SC)=N1
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3