Merck
512533
Inhibitor MKLP-2, Paprotrain
The MKLP-2 Inhibitor, Paprotrain controls the biological activity of MKLP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
(Z)-2-(1H-Indol-3-ylo)-3-(pirydyn-3-ylo)akrylonitryl, inhibitor PAssenger PROteins TRAnsport, inhibitor Mitotic Kinesin-Like Protein 2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11N3
Masa cząsteczkowa:
245.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek akrylonitrylowy, który hamuje członka rodziny kinezyny-6 MKLP-2 (Mitotic kinesin-like protein 2; IC50 wobec podstawowej i stymulowanej mikrotubulami aktywności ATPazy = odpowiednio 1,35 i 0,83 µM) w sposób odwracalny, ATP-niekonkurencyjny(Ki = 3. 36 µM) i MT-niekonkurencyjny(Ki = 1,6 µM).36 µM) i niekonkurencyjny wobec MT(Ki = 1,6 µM), z niewielkim wpływem na aktywność ATPazy 12 innych kinezyn (≤20% inhibicji przy 50 µM), w tym blisko spokrewnionych MKLP-1 i MPP1 (fosfoproteina 1 fazy M). Wykazano, że hamuje komórkową relokację centromeru do wrzeciona w anafazie Aurora B i Survivin w kulturach HeLa (50 µM przez 8 h), ale nie relokację PRC1 za pośrednictwem MKLP-1 lub Kif4, co skutkuje nieprawidłowo wyrównanymi chromosomami (70% wszystkich komórek metafazy), wrzecionami wielobiegunowymi (14% wszystkich komórek metafazy) i ostateczną apoptozą.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Tcherniuk, S., et al. 2010. Angew. Chem. Int. Ed.49, 8228.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
512533-25MG04055977272031