Przejdź do
5.09708
SKF-97541
Synonim(y):
Agonista receptora GABA B, SKF-97541, SKF 97541, CGP 35024, 3-APMPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(O)(CCC[N+H3])C
InChI
1S/C4H12NO2P/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-5H2,1H3,(H,6,7)/p+1
General description
Bardzo silny agonista receptora GABAB. Obniża pobudzające potencjały postsynaptyczne, w których pośredniczy glutaminian w prążkowiu i hiperpolaryzuje neurony w istocie czarnej (IC50 = 92 nM). Wykazano, że jest około 10 razy silniejszy niż baklofen (nr kat. 505873). Wywołuje wazodepresję w płucnym łożysku naczyniowym, która jest modulowana przez wrażliwy na ATP kanał K+. Indukuje wydzielanie kwasu żołądkowego w sposób zależny od dawki (0,01 - 3 mg/kg, i.v.) u myszy.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GABAB
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kaye, A.D., et al. 2004. Anesth. Analg.99, 758.
Piqueras, L., and Martinez, V. 2004. Br. J. Pharmacol.142, 1038.
Seabrook, G.R., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 949.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509708000104055977241082