Merck
5.09166
Windorphen, nieaktywna kontrola
Synonim(y):
Windorphen, Inactive Control
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.75
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
InChI key
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
General description
(E)-izomer 3-chloro-2,3-bis(4-metoksyfenylo)akryloaldehydu, który służy jako odpowiednia nieaktywna kontrola dla p300/CBP Inhibitor X, Windorphen (nr kat. 509164).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hao. J., et al. 2013 Cell Rep.4, 898.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
509166000104055977261516