Merck
5.08317
A740003
Synonim(y):
N-(1-{[(cyjanoimino)(5-chinolinylamino) metylo] amino}-2,2-dimetylopropylo)-2-(3,4-dimetoksyfenylo)acetamid, A 740003, receptor purynowy P2X7, A740003, A740003
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.55
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
18 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-26(2,3)24(31-23(33)15-17-11-12-21(34-4)22(14-17)35-5)32-25(29-16-27)30-20-10-6-9-19-18(20)8-7-13-28-19/h6-14,24H,15H2,1-5H3,(H,31,33)(H2,29,30,32)
InChI key
PUHSRMSFDASMAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Wysoce silny, selektywny, kompetycyjny antagonista receptora purynergicznego P2X7 (IC50 = 18 nM i 40 nM, odpowiednio, mierzone strumieniem Ca2+ stymulowanym przez Bz-ATP). Nie wpływa na inne receptory P2 nawet w stężeniach 10 µM. Blokuje wywołane agonistą uwalnianie IL-1b (IC50 = 156 nM) i tworzenie porów (IC50 = 92 nM) w zróżnicowanych ludzkich komórkach THP-1. Wykazano również, że zmniejsza hiperalgezję termiczną wywołaną karagenem i adiuwantem Freunda (ED50 = 38-54 mg / kg, i.p) oraz ból neuropatyczny wywołany przewlekłym uszkodzeniem zwężenia (CIC) nerwu kulszowego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
P2X7
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest lekkie podgrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Honore, P., et al. 2006. J. Pharmacol. Exp. Ther.319, 1376.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A740003
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508317000104055977261851