Kluczowe dokumenty
5.05984
Sigma-Aldrich
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897
Synonim(y):
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897, BRD 6897, 5,6-Dimethyl-2-(2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-2-oxoethylthio)-3-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.58
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable indolylphenylthienopyrimidinone compound that increases mitochondrial content without affecting the cell size (~10 µM). Reduces mitochondrial protein turnover without affecting any known transcriptional programs of mitochondrial biogenesis. Reversibly increases uncoupled respiration in non-dividing cells (~50% increase in 3T3-L1 and HUVEC at 10 µM), but appears to be toxic to dividing cells. Shown to increase the expression of mitochondrial DNA encoded oxidative phosphorylation (OxPhos) genes without affecting nuclear DNA encoded OxPhos gene expression.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Kitami, T., et al. 2012. PLoS ONE7, e33755.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3