Kluczowe dokumenty
5.05413
Sigma-Aldrich
Wodzian dichlorowodorku 5-Iodo-A-85380
Synonim(y):
Dichlorowodorek 3-((2S)-2-azetydynylometoksy)-5-jodopirydyny, agonista nikotynowych receptorów acetylocholiny (nAChR) α4β2 i α6β2, 5-Iodo-A-85380
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IN2O · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.02 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 22 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H11IN2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8/h3-5,8,12H,1-2,6H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
RKVRGRXOYDTUEY-QMMMGPOBSA-N
Opis ogólny
Bardzo silny agonista wysoce selektywny dla nikotynowych receptorów acetylocholiny α4β2 i α6β2 (nAChR) (Ki = 12 i 10 pM odpowiednio dla ludzkich i szczurzych α4β2 nAChR). Ważny ligand nAChR w leczeniu bólu, uzależnienia od palenia i innych zaburzeń psychicznych.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
α4β2 nAChR
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Liu, X., et al., 2013. Psychopharm.in press.
Kennett, A., et al., 2012. Nicotine Tob. Res.14, 1339.
Huang. LZ, et al., 2011. Neuropharm.60, 861.
Mogg. AJ, et al., 2004. Neuropharm.60, 861.
Mukhin, A.G., et al., 2000. Mol. Pharmacol.47, 848.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3