Kluczowe dokumenty
5.04843
Sigma-Aldrich
Inhibitor Fbxo3, BC-1215
Synonim(y):
N¹,N²- bis(4-(pirydyn-2-ylo)benzylo)etano-1,2-diamina, inhibitor białka F Box 3, inhibitor białka F Box 3, BC1215, aktywator białka F Box i bogatych w leucynę powtórzeń białka 2, aktywator Fbxl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Produkt 5.04843 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCNCc3ccc(cc3)c4ncccc4)Cc1ccc(cc1)c2ncccc2
Klucz InChI
IXEPQJQQSLMESJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek bis-pirydynylobenzyloetanamina, która zakłóca interakcję Fbxo3-Fbxl2 poprzez celowanie w C-końcową domenę ApaG Fbxo3 i skutecznie zapobiega ubikwitynacji Fbxl2 katalizowanej przez SCF-Fbxo3, co skutkuje zwiększoną regulacją komórkowej Fbxl2, a tym samym ubikwitynacją TRAF (TNF Receptor-Associated Factors) katalizowaną przez SCF-Fbxl2. Skutecznie redukuje komórkowe TRAF w ludzkich makrofagach U937, PBMC i mysich hodowlach MLE (16 do 18 godzin z 5 do 127 µM BC-1215), powodując obniżenie produkcji cytokin za pośrednictwem TRAF z ludzkich PBMC stymulowanych LPS (2 µg / ml LPS; 25 µM BC-1215; 16 godzin). Wykazano, że wstrzyknięcie dootrzewnowe u myszy in vivo (100 µg/mysz) w znacznym stopniu zapobiega wzrostowi krążących cytokin prozapalnych po CLP (podwiązanie i nakłucie szyjki macicy) i znacznie zmniejsza nasilenie infiltracji komórek w płucach po infekcji dotchawiczej P. aeruginosa PA103.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Fbox3
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Chen, B.B., et al. 2013. Nat. Immunol.14, 470.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3