Kluczowe dokumenty
5.04596
Sigma-Aldrich
TCN-201
Synonim(y):
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17ClFN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
Klucz InChI
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A negative allosteric modulator selective for NR2A containing NMDA receptors (pIC50 = 6.8 and <4.3 µM for NR2A and NR2B, respectively). No effect on NR2B-containing NMDA receptors with concentrations less than 50 mM. Inhibition on NR2A containing NMDA receptors is glycine (or D-serine)-binding, but not glutamate-binding, dependent.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
NMDA receptors
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Bettini. E., et al. 2010. J. Pharm. Exp. Ther.335, 644.
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3