Kluczowe dokumenty
5.04519
Sigma-Aldrich
CIQ
Synonim(y):
(3-chlorofenylo) [3,4-dihydro-6,7-dimetoksy-1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2(1H)-izochinolinylo]metanon
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26ClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.94
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClNO5/c1-30-20-7-9-21(10-8-20)33-16-23-22-15-25(32-3)24(31-2)14-17(22)11-12-28(23)26(29)18-5-4-6-19(27)13-18/h4-10,13-15,23H,11-12,16H2,1-3H3
Klucz InChI
VYMILMYEENZHAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pozytywny modulator allosteryczny selektywny dla receptorów NMDA zawierających NR2C/D (EC50 = 2,7 i 2,8 µM odpowiednio dla NR2C i NR2D). Dwukrotnie zwiększa częstotliwość otwierania kanału rekombinowanych receptorów NMDA zawierających NR2C/D bez zmiany średniego czasu otwarcia lub wartości EC50 dla wiązania glutaminianu lub glicyny. Brak wpływu na podtypy NR2A lub NR2B.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Receptory NMDA
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest lekkie podgrzanie.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Mullasseril, P., et al. 2010. Nat. Commun.1, 1038.
Ogden, K., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 1045.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3