Merck
5.04377
Aktywator sygnalizacji AMPK XIII, ZLN005
Synonim(y):
2-( 4-tert-butylofenylo)-1H-benzo[d]imidazol, 2-(4-(2-metylo-2-propanylo)fenylo)-1H-benzimidazol, inhibitor lucyferazy IV, 2-(4-tert-butylofenylo)-1H-benzo[d]imidazol, 2-(4-(2-metylo-2-propanylo)fenylo)-1H-benzimidazol, inhibitor lucyferazy IV
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek benzimidazol, który oprócz działania hamującego aktywność lucyferazy (IC50<10 nM), aktywuje sygnalizację AMPK poprzez zwiększenie komórkowego stosunku ADP/ATP poprzez odsprzęganie oddychania mitochondriów w sposób specyficzny dla typu komórki, skutecznie aktywując AMPK i PGC-1α w mięśniach, ale nie w wątrobie, zarówno w hodowlach (5-20 µM i 1-24 h w miotubach szczura L6; brak efektu w pierwotnych hepatocytach szczura), jak i w hodowli. PGC-1α w mięśniach, ale nie w wątrobie, zarówno w hodowlach (5-20 µM i 1-24 h w miotubach szczura L6; brak efektu w pierwotnych hepatocytach szczura) in vitro, jak i u myszy db/db (mięsień brzuchaty łydki / łydki, ale nie tkanka wątroby; 15 mg / kg / dzień przez p.o. przez 6 tygodni) in vivo. ZLN005 jest dostępny doustnie u myszy (Cmax i Tmax w osoczu = 3,7 µM i 15 min, odpowiednio, po podaniu pojedynczej dawki doustnej 15 mg / kg myszom db/db ) i jest skuteczny w poprawie tolerancji glukozy (1,5 g / kg ip.) wśród myszy db/db leczonych przez 4 tygodnie i tolerancji insuliny (1 jednostka/kg) wśród myszy db/db leczonych przez 5 tygodni (odpowiednio o 14% i 18%; 15 mg/kg/dzień p.o.) in vivo bez widocznego wpływu na masę ciała lub spożycie pokarmu wśród db/db lub kontroli bez cukrzycy.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
inhibitor aktywności lucyferazy
Główny cel
zwiększa komórkowy stosunek ADP/ATP poprzez odłączenie oddychania mitochondriów.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhang, L.N., et al. 2013. Diabetes.62, 1297.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3