Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
41116012
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Chemicon®, Light Diagnostics
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
General description
Nasz pakiet PBS i 100X Tween 20/azide zawiera pięć opakowań 10X proszku PBS (każde wystarczające do sporządzenia 1 L buforu) i 5 fiolek 100X roztworu Tween 20/azide (10 ml na fiolkę). Produkt jest przeznaczony do nawodnienia zgodnie z instrukcjami na etykiecie i przechowywania w temperaturze 4°C. Produkt jest przeznaczony do stosowania jako roztwór płuczący, a składniki można mieszać ze sobą w celu uzyskania roztworu PBS zawierającego zarówno Tween 20, jak i azydek. Najlepiej wymieszać roztwory PO nawodnieniu. Końcowe stężenie 1X Tween 20 wynosi 0,05%, a końcowe stężenie azydku wynosi 0,1%.
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
General Lab Use
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P14831-1KG | 04061834355106 |
| P14831-500G | 04061833604977 |
| 8209750100 | 04022536470818 |
| 88580-250G | 04061833441343 |
| 88580-50G | 04061833065105 |
| 1525707-500MG | 04061833853467 |
| 88580-1KG | 04061826715406 |
| 8209759050 | 04022536470832 |
| 8209751000 | 04022536470825 |
| P14831-25G | 04061835522422 |
| 5015 | 04053252469480 |