Merck
5.00601
Vitamin B12-lactose
trituration 0.1%
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
concentration
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
160 g/L
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500601902904022536938806