Przejdź do
5.00508
Inhibitor ATR III, ETP-46464
Synonim(y):
Inhibitor ATM III, Inhibitor mTOR XIII, Inhibitor PI 3-K XIX, ETP46464, 2-metylo-2-(4-(2-okso-9-(chinolin-3-ylo)-2H-[1,3]oksazyno[5,4-c]chinolin-1(4H)-ylo)fenylo)propanenitryl, Inhibitor ATM i Rad3-Related III, Ataxia-Telangiectasia Mutated Inhibitor III,
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.52
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
14 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C30H22N4O2/c1-30(2,18-31)23-8-10-24(11-9-23)34-28-22(17-36-29(34)35)16-33-27-12-7-19(14-25(27)28)21-13-20-5-3-4-6-26(20)32-15-21/h3-16H,17H2,1-2H3
General description
Przepuszczalny dla komórek związek heterocykliczny zawierający chinolinę, który działa jako silny inhibitor aktywności mTOR, ATR, DNA-PK, PI 3-Kα i ATM (IC50 = 0.6, 14, 36, 170 i 545 nM, odpowiednio, w bezkomórkowych testach kinazowych) i preferencyjnie hamuje aktywność komórkową ATR indukowaną promieniowaniem jonizacyjnym / IR (> 90% hamowanie indukowanej IR Chk1 pSer345 przy 500 nM) w stosunku do aktywności ATM lub DNA-PK (IC50> 5 µM przeciwko indukowanej IR Chk1 pSer345 przy 500 nM).5 µM przeciwko indukowanym przez IR ATM pSer189, Chk2 pThr68, DNA-PKcs pSer2056 i γH2AX) w komórkach U2OS, wykazując jednocześnie znacznie zmniejszoną lub niewielką siłę działania w stosunku do panelu 26 innych kinaz (>55% hamowania przy 5 µM). Wykazano synergizm z UCN-01 (nr kat. 539644) w indukcji stresu replikacyjnego/RS w fazie S replikacji U2OS (% populacji z pan-jądrowym barwieniem γH2AX = 6,0% i 0.2%, odpowiednio, z lub bez 8-godzinnego leczenia 5 µM ETP-46464; 1,5-, 61- i 190-krotność kontrolnego RS, odpowiednio, z samym 1 µM ETP-46464, samym 50 nM UCN-01 lub leczeniem skojarzonym). Podobnie, wykazano również, że ETP-46464 dodatkowo zwiększa wzrost RS spowodowany mutacjami onkogennymi w hodowlach MEF (% populacji RS bez / z leczeniem 5 µM ETP-46464 = 0.3/0.6, 1.3/2.5, 0.9/3.0, 3.9/11.4, odpowiednio w wt, p53-/-, Cyclin E-transfected wt i Cyclin E-transfected p53-/- MEF).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ATR
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Thanasoula, M., et al. 2012. EMBO J.31, 3398.
Toledo, L.I., et al. 2011. Nat Struct Mol Biol.18, 721.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Thanasoula et al.
The EMBO journal, 31(16), 3398-3410 (2012-07-31)
Shelterin component TRF2 prevents ATM activation, while POT1 represses ATR signalling at telomeres. Here, we investigate the mechanism of G2/M arrest triggered by telomeres uncapped through TRF2 or POT1 inhibition in human cells. We find that telomere damage-activated ATR and
Luis I Toledo et al.
Nature structural & molecular biology, 18(6), 721-727 (2011-05-10)
Oncogene activation has been shown to generate replication-born DNA damage, also known as replicative stress. The primary responder to replicative stress is not Ataxia-Telangiectasia Mutated (ATM) but rather the kinase ATM and Rad3-related (ATR). One limitation for the study of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500508000104055977245714