Merck
5000
Kwas szczawiooctowy - CAS 328-42-7 - Calbiochem
Substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase.
Synonim(y):
OAA
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.07
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas szczawiooctowy - CAS 328-42-7 - Calbiochem, Substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase.
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
assay
>98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Disclaimer
Toksyczność: Żrący (L)
General description
Substrat dla dehydrogenazy jabłczanowej i dekarboksylazy szczawiooctanowej.
Other Notes
Flint, D.H. 1993. Biochemistry 32, 799.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryoki Nakamura et al.
Communications biology, 3(1), 240-240 (2020-05-18)
Members of the leucine-rich repeat-containing 8 (LRRC8) protein family, composed of the five LRRC8A-E isoforms, are pore-forming components of the volume-regulated anion channel (VRAC). LRRC8A and at least one of the other LRRC8 isoforms assemble into heteromers to generate VRAC
Takeshi Yoshida et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 316-316 (2019-12-19)
Infantile-onset Pompe disease (IOPD) is a life-threatening multi-organ disease caused by an inborn defect of lysosomal acid α-glucosidase (GAA), which can degrade glycogen into glucose. Lack of GAA causes abnormal accumulation of glycogen in the lysosomes, particularly in the skeletal
Hiroyuki Kabayama et al.
Nature communications, 11(1), 336-336 (2020-01-19)
Targeting cytoplasmic protein-protein interactions with antibodies remains technically challenging, since antibodies expressed in the cytosol frequently form insoluble aggregates. Existing engineering methods are based on the notion that the estimated net charge at pH 7.4 affects stability; as such, they
Heather C Rice et al.
Molecular neurodegeneration, 15(1), 3-3 (2020-01-10)
The amyloid-β (Aβ) peptide, the primary constituent of amyloid plaques found in Alzheimer's disease (AD) brains, is derived from sequential proteolytic processing of the Amyloid Precursor Protein (APP). However, the contribution of different cell types to Aβ deposition has not
Sara Merlo et al.
Biomolecules, 10(3) (2020-03-04)
Melatonin exerts direct neuroprotection against cerebral hypoxic damage, but the mechanisms of its action on microglia have been less characterized. Using both in vitro and in vivo models of hypoxia, we here focused on the role played by silent mating