Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.25
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
mp
<-50 °C
density
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiocyjanian 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c