Key Documents
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
Synonim(y):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Próba
≥98.0% (electrophoresis)
pH
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
tw
>171 °C (decomposition)
mp
<-50 °C
gęstość
1.02 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Purity (electrophoresis): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.01 %
Water (K. F.): ≤ 0.1 %