Przejdź do
481918
Kwas nikotynowy
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Synonim(y):
Niacyna, kwas pirydyno-3-karboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric)
Form:
solid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
density
1.47 g/cm3 at 25 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Prekursor koenzymów NAD i NADP.
Składnik koenzymów NAD+ i NADP+.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481907N412672309
description
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
description
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
description
≥98%
description
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99.5% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.47 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nikotynowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)