481414
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem
The NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64, also referenced under CAS 113760-29-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonim(y):
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem, 6,6-Dimethyl-2-(phenylimino)-6,7-dihydro-5H-benzo[1,3]oxathiol-4-one
About This Item
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2